Acide 4-bromo-2-fluorobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20118.06EA 79.7 EUR InStock
B20118.06 B20118.14
Acide 4-bromo-2-fluorobenzoïque ≥98%
Acide 4-bromo-2-fluorobenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 112704-79-7
Molecular Formula: C7H4BrFO2
Formula Weight: 219.01
Melting Point: 210-213°
Beilstein Reference: 6323931
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Point de fusion: 210…213 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143263
Numéro CAS: 112704-79-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité