1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzène
Attention
Synonyms: 2,6-Dibromo-4-fluoroiodobenzene
004655-1G 004655-5G
FLUO004655-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004655-1G FLUO004655-5G
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzène
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzène
Formule: C₆H₂Br₂FI
MW: 379,79 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 135…135.6 °C
Numéro MDL: MFCD00042232
Numéro CAS: 62720-29-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité