(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine, (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, (1R,2R)-1,2-Diphenylethane-1,2-diamine, (R,R)-DPEN, (+)-((R,R)-1,2-Diamino-2-phenylethyl)benzene
D2176-1G D2176-5G
TCIAD2176-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAD2176-1G TCIAD2176-5G
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine
Formule: C₁₄H₁₆N₂
MW: 212,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082769
Numéro CAS: 35132-20-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5caee00fcb76f4cca373b9f91896bf2c5bbe2cad&vid=5caee00fcb76f4cca373b9f91896bf2c5bbe2cad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité