Toluènediisocyanate mélange d'isomères ≥98.0% (par GC) (2,4- ∼ 80%, 2,6- ∼ 20%)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Toluylene diisocyanate
T0264-25G T0264-500G
TCIAT0264-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0264-25G TCIAT0264-500G
Toluènediisocyanate mélange d'isomères ≥98.0% (par GC) (2,4- ∼ 80%, 2,6- ∼ 20%)
Toluènediisocyanate
Formule: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Point d'ébullition: 251°C
Point de fusion: 14°C
Point d'éclair: 137°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01778251
Numéro CAS: 26471-62-5
EINECS: 247-722-4
ONU: 2078
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité