1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzène
008674-10G 008674-25G
FLUO008674-10GEA 0 EUR InStock
FLUO008674-10G FLUO008674-25G
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzène
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrFI
MW: 300,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042577
Numéro CAS: 136434-77-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité