1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzène
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
001802-25G 001802-100G
FLUO001802-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001802-25G FLUO001802-100G
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzène
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrFI
MW: 300,9 g/mol
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46…49 °C
Numéro MDL: MFCD00010608
Numéro CAS: 105931-73-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité