1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzène
Synonyms: 2-Bromo-5-fluoronitrobenzene
010673-1G 010673-5G 010673-25G
FLUO010673-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010673-1G FLUO010673-5G FLUO010673-25G
1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzène
1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055530
Numéro CAS: 446-09-3
EINECS: 207-160-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité