1-Bromo-3-(trifluorométhoxy)benzène
Synonyms: 3-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
001480-5G 001480-25G 001480-100G
FLUO001480-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001480-5G FLUO001480-25G FLUO001480-100G
1-Bromo-3-(trifluorométhoxy)benzène
1-Bromo-3-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,01 g/mol
Point d'ébullition: 78…81 °C (55 mmHg)
Densité: 1.635 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040943
Numéro CAS: 2252-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité