1-Bromo-4-(1,1,2,2-tétrafluoroéthoxy)benzène
Attention
Synonyms: 4-Bromo-alpha,alpha,beta,beta-tetrafluorophenetole
010258-25G 010258-5G
FLUO010258-25GEA 0 EUR InStock
FLUO010258-25G FLUO010258-5G
1-Bromo-4-(1,1,2,2-tétrafluoroéthoxy)benzène
1-Bromo-4-(1,1,2,2-tétrafluoroéthoxy)benzène
Formule: C₈H₅BrF₄O
MW: 273,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042190
Numéro CAS: 68834-05-9
EINECS: 272-431-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité