4-Bromo-2-fluorophénol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-fluoro-4-hydroxybenzene
293920250 293920050 293921000
ACRO293920250EA 69.6 EUR InStock
ACRO293920250 ACRO293920050 ACRO293921000
4-Bromo-2-fluorophénol 98%
4-Bromo-2-fluorophénol
Formule: C₆H₄BrFO
MW: 191 g/mol
Point d'ébullition: 79 °C (7 mmHg)
Densité: 1.74 g/cm³
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011722
Numéro CAS: 2105-94-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5660 to 1.5680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité