4-Bromo-2-fluorophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-fluoro-4-hydroxybenzene
A10804.14 A10804.06 A10804.22
A10804.14EA 76.4 EUR InStock
A10804.14 A10804.06 A10804.22
4-Bromo-2-fluorophénol ≥97%
4-Bromo-2-fluorophénol
Purity: 97+%
CAS No.: 2105-94-4
Molecular Formula: C6H4BrFO
Formula Weight: 191.00
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5660
Boiling Point: 82-83°/10mm
Beilstein Reference: 1861281
MDL No.: MFCD00011722
Formule: C₆H₄BrFO
MW: 191 g/mol
Point d'ébullition: 82…83 °C (10 mmHg)
Densité: 1.744
Point d'éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011722
Numéro CAS: 2105-94-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité