2-Bromo-4-fluorophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11263.06 A11263.14 A11263.22
A11263.06EA 43.7 EUR InStock
A11263.06 A11263.14 A11263.22
2-Bromo-4-fluorophénol ≥98%
2-Bromo-4-fluorophénol
Purity: 98+%
CAS No.: 496-69-5
Molecular Formula: C6H4BrFO
Formula Weight: 191.00
Flash Point: 85°(185°F)
Melting Point: 42-46°
Boiling Point: 123-125°/50mm
Beilstein Reference: 2355593
MDL No.: MFCD00010614
Formule: C₆H₄BrFO
Point d'ébullition: 123…125 °C (50 mmHg)
Point de fusion: 42…46 °C
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010614
Numéro CAS: 496-69-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité