2-Bromo-4-fluorophénol
Attention
004231-100G 004231-500G 004231-5G
FLUO004231-100GEA 0 EUR InStock
FLUO004231-100G FLUO004231-500G FLUO004231-5G
2-Bromo-4-fluorophénol
2-Bromo-4-fluorophénol
Formule: C₆H₄BrFO
MW: 191 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010614
Numéro CAS: 496-69-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité