1-Bromo-3-iodobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A19596.14EA 86.6 EUR InStock
A19596.14 A19596.22
1-Bromo-3-iodobenzène ≥98%
1-Bromo-3-iodobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 591-18-4
Molecular Formula: C6H4BrI
Formula Weight: 282.91
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.6620
Odour: Recognizable
Melting Point: -9°
Boiling Point: 252°
Beilstein Reference: 1854384
MDL No.: MFCD00001043
Formule: C₆H₄BrI
MW: 282,91 g/mol
Point d'ébullition: 252 °C
Point de fusion: –9 °C
Densité: 2,219
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001043
Numéro CAS: 591-18-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité