1-Bromo-3-iodobenzène
Attention
Synonyms: 3-Bromoiodobenzene
001125-100G 001125-25G
FLUO001125-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001125-100G FLUO001125-25G
1-Bromo-3-iodobenzène
1-Bromo-3-iodobenzène
Formule: C₆H₄BrI
MW: 282,91 g/mol
Point d'ébullition: 240 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –9.3 °C
Densité: 2,21 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001043
Numéro CAS: 591-18-4
EINECS: 209-703-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité