1-Bromo-4-iodobenzène
Attention
Synonyms: 4-Bromo-1-iodobenzene
005440-50G 005440-100G 005440-25G
FLUO005440-50GEA 0 EUR InStock
FLUO005440-50G FLUO005440-100G FLUO005440-25G
1-Bromo-4-iodobenzène
1-Bromo-4-iodobenzène
Formule: C₆H₄BrI
MW: 282,91 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001051
Numéro CAS: 589-87-7
EINECS: 209-662-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité