2,4-Dibromoaniline
003660-25G 003660-100G
FLUO003660-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003660-25G FLUO003660-100G
2,4-Dibromoaniline
2,4-Dibromoaniline
Formule: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Point d'ébullition: 156 °C (21 mmHg)
Point de fusion: 80…82 °C
Densité: 2.26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007633
Numéro CAS: 615-57-6
EINECS: 210-434-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité