2,5-Dibromoaniline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO155030050EA 58.1 EUR InStock
ACRO155030050 ACRO155030250
2,5-Dibromoaniline 97%
2,5-Dibromoaniline
Formule: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Point d'ébullition: 281 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51…56 °C
Point d'éclair: 109 °C
Numéro MDL: MFCD00007636
Numéro CAS: 3638-73-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to dark grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 56 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité