2,6-Dibromoaniline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO112700100EA 94.3 EUR InStock
ACRO112700100
2,6-Dibromoaniline 97%
2,6-Dibromoaniline
Formule: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Point d'ébullition: 262…264 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 79…84 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00007638
Numéro CAS: 608-30-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 84 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité