4-Bromoaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15126.0B A15126.18 A15126.30
A15126.0BEA 436 EUR InStock
A15126.0B A15126.18 A15126.30
4-Bromoaniline ≥98%
4-Bromoaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 106-40-1
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Physical Form: Cryst solid
Odour: Characteristic
Boiling Point: 222-224°
Beilstein Reference: 742031
Merck Reference: 14,1404
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007822
Formule: C₆H₆BrN
Point d'ébullition: 222…224 °C
Point de fusion: 60…65 °C
Densité: 1.799 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007822
Numéro CAS: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1404
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité