4-Bromoaniline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01600.0100EA 91.3 EUR InStock
8.01600.0100 8.01600.9999
4-Bromoaniline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4-Bromoaniline
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Point d'ébullition: 223 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 62…64 °C
Densité: 1,799 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007822
Numéro CAS: 106-40-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01388
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 60 - 64 °C
Molar Mass 172.02 g/mol
Bulk Density 810 kg/m3
Boiling Point 230 - 250 °C (1013 hPa)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité