2,4-Dibromo-6-nitroaniline 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20333.06 L20333.14
L20333.06EA 25.2 EUR InStock
L20333.06 L20333.14
2,4-Dibromo-6-nitroaniline 99%
2,4-Dibromo-6-nitroaniline
Purity: 99%
CAS No.: 827-23-6
Molecular Formula: C6H4Br2N2O2
Formula Weight: 295.92
Melting Point: 129-131°
Beilstein Reference: 2805574
Formule: C₆H₄Br₂N₂O₂
MW: 295,92 g/mol
Point de fusion: 129…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012107
Numéro CAS: 827-23-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité