2-Bromo-5-nitroaniline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
334860050 334860250
ACRO334860050EA 54.2 EUR InStock
ACRO334860050 ACRO334860250
2-Bromo-5-nitroaniline 98%
2-Bromo-5-nitroaniline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Point de fusion: 138…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051578
Numéro CAS: 10403-47-1
EINECS: 233-874-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green to yellow-brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité