1,4-Dibromo-2-nitrobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10472.22EA 114 EUR InStock
A10472.22 A10472.14
1,4-Dibromo-2-nitrobenzène ≥99%
1,4-Dibromo-2-nitrobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 3460-18-2
Molecular Formula: C6H3Br2NO2
Formula Weight: 280.91
Melting Point: 82-85°
Beilstein Reference: 1950425
Formule: C₆H₃Br₂NO₂
MW: 280,9 g/mol
Point de fusion: 82…85 °C
Densité: 2,374
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007046
Numéro CAS: 3460-18-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité