Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-2-nitrobenzène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC10735500EA 70.7 EUR InStock
EHERC10735500
1-Bromo-2-nitrobenzène
1-Bromo-2-nitrobenzène


Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39…42 °C
Densité: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 112 °C
Numéro MDL: MFCD00007045
Numéro CAS: 577-19-5
ONU: 3459
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité