1-Bromo-2-nitrobenzène
Synonyms: 2-Bromonitrobenzene
002709-100G 002709-25G
FLUO002709-100GEA 0 EUR InStock
FLUO002709-100G FLUO002709-25G
1-Bromo-2-nitrobenzène
1-Bromo-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39…42 °C
Densité: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007045
Numéro CAS: 577-19-5
EINECS: 209-409-0
ONU: 3459
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité