1-Bromo-3-nitrobenzène 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
160390250 160391000
ACRO160390250EA 72.4 EUR InStock
ACRO160390250 ACRO160391000
1-Bromo-3-nitrobenzène 99%
1-Bromo-3-nitrobenzène
Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51…54 °C
Densité: 1.704 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024298
Numéro CAS: 585-79-5
EINECS: 209-563-9
ONU: 3459
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité