2-Bromo-5-nitroanisole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25331.04 B25331.09
B25331.04EA 47.1 EUR InStock
B25331.04 B25331.09
2-Bromo-5-nitroanisole ≥98%
2-Bromo-5-nitroanisole
Purity: 98%
CAS No.: 77337-82-7
Molecular Formula: C7H6BrNO3
Formula Weight: 232.03
Melting Point: 102-107°
Beilstein Reference: 2520496
Formule: C₇H₆BrNO₃
Point de fusion: 102…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041250
Numéro CAS: 77337-82-7
EINECS: 278-669-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité