2,4-Dibromoanisole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A16200.14EA 38.9 EUR InStock
A16200.14 A16200.22
2,4-Dibromoanisole ≥98%
2,4-Dibromoanisole
Purity: 98+%
CAS No.: 21702-84-1
Molecular Formula: C7H6Br2O
Formula Weight: 265.93
Melting Point: 60-64°
Boiling Point: 82-88°/0.3mm
MDL No.: MFCD00000079
Formule: C₇H₆Br₂O
MW: 265,93 g/mol
Point d'ébullition: 82…88 °C (0,3 mmHg)
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000079
Numéro CAS: 21702-84-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité