2,4-Dibromoanisole
Attention
Synonyms: 1,3-Dibromo-4-methoxybenzene, 2,4-Dibromo-1-methoxybenzene
003063-100G 003063-500G
FLUO003063-100GEA 0 EUR InStock
FLUO003063-100G FLUO003063-500G
2,4-Dibromoanisole
2,4-Dibromoanisole
Formule: C₇H₆Br₂O
MW: 265,93 g/mol
Point d'ébullition: 294 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60…61 °C
Numéro MDL: MFCD00000079
Numéro CAS: 21702-84-1
EINECS: 244-536-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité