Bottles, wide neck, with standard ground joints, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
211847306 211848602 211849101 211845408 211844403 211846301 211842402 211843604
SCOT211847306EA 296 EUR InStock
SCOT211847306 SCOT211848602 SCOT211849101 SCOT211845408 SCOT211844403 SCOT211846301 SCOT211842402 SCOT211843604
Bottles, wide neck, with standard ground joints, DURAN®
Flacons Flacons en verre
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear or amber, with standard ground joint.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Without stopper. Marked with volume and equipped with a white labelling field. Amber to protect light-sensitive materials.
With printed retrace code (batch identification).
Certifications: ISO 4796-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité