Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromoanisole

Fournisseur: Molekula

MOLE45549438-100GEA 0 EUR InStock
MOLE45549438-100G
2-Bromoanisole
2-Bromoanisole


Formule: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Point d'ébullition: 223 °C (1013 hPa)
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000064
Numéro CAS: 578-57-4
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité