3-Bromoanisole
Synonyms: 1-Bromo-3-methoxybenzene
003058-100G 003058-250G
FLUO003058-100GEA 0 EUR InStock
FLUO003058-100G FLUO003058-250G
3-Bromoanisole
3-Bromoanisole
Formule: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Point d'ébullition: 211 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000081
Numéro CAS: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité