Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,5-Dibromoveratrole

Synonyms: 1,2-Dibromo-4,5-dimethoxybenzene, 4,5-Dibromoveratrole

019483-25G 019483-5G
FLUO019483-25GEA 0 EUR InStock
FLUO019483-25G FLUO019483-5G
4,5-Dibromoveratrole
4,5-Dibromoveratrole


Formule: C₈H₈Br₂O₂
MW: 295,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014894
Numéro CAS: 37895-73-1
EINECS: 253-705-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité