2,5-Dibromo-1,4-diméthoxybenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,4-Dibromo-2,5-dimethoxybenzene
A19858.09 A19858.18
A19858.09EA 136 EUR InStock
A19858.09 A19858.18
2,5-Dibromo-1,4-diméthoxybenzène ≥98%
2,5-Dibromo-1,4-diméthoxybenzène
Purity: 98+%
CAS No.: 2674-34-2
Molecular Formula: C8H8Br2O2
Formula Weight: 295.96
Melting Point: 144-148°
Beilstein Reference: 1953103
Formule: C₈H₈Br₂O₂
MW: 295,96 g/mol
Point de fusion: 144…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025694
Numéro CAS: 2674-34-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité