4-Bromo-1,3-diméthoxybenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14439.14EA 75.7 EUR InStock
A14439.14 A14439.22
4-Bromo-1,3-diméthoxybenzène ≥98%
4-Bromo-1,3-diméthoxybenzène
Purity: 98%
CAS No.: 17715-69-4
Molecular Formula: C8H9BrO2
Formula Weight: 217.07
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5720
Melting Point: 24-26°
Boiling Point: 153-155°/18mm
Beilstein Reference: 1867593
MDL No.: MFCD00009844
Formule: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Point d'ébullition: 153…155 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 24…26 °C
Densité: 1,496
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009844
Numéro CAS: 17715-69-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité