2-Bromo-1,4-diméthoxybenzène
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2,5-dimethoxybenzene
003694-25G 003694-100G
FLUO003694-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003694-25G FLUO003694-100G
2-Bromo-1,4-diméthoxybenzène
2-Bromo-1,4-diméthoxybenzène
Formule: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Point d'ébullition: 107 °C (0.2 mmHg)
Densité: 1,445 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00008355
Numéro CAS: 25245-34-5
EINECS: 246-756-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité