Tubes à essais
Fournisseur: KARTELL
1400 1405
KART1400EA 63 EUR InStock
KART1400 KART1405
Tubes à essais
Tubes Tubes à essais
PTFE, white.
  • Excellent chemical resistance
  • Very good mechanical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Suitable for foodstuff
Will withstand temperatures continuously up to 250 °C and for short intervals up to 300 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité