Microtubes à centrifuger, avec bouchons à vis, Molecular BioProducts
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
3468 3461 3463 3431-11 3460A 3462 3464 3466 3431A 3460 3461A 3463A 3464A 3468A 3470
MLBP3468EA 140 EUR InStock
MLBP3468 525-1500 525-1501 525-1511 MLBP3460A MLBP3462 MLBP3464 MLBP3466 MLBP3431A MLBP3460 MLBP3461A MLBP3463A MLBP3464A MLBP3468A MLBP3470
Microtubes à centrifuger, avec bouchons à vis, Molecular BioProducts
Tubes Microtubes à centrifuger
Polypropylene, natural or amber.
  • O-ring in the screw cap helps prevent leaks under demanding conditions
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Micro tubes robust design and material selection are well suited for work with biologics and offer rich features, including ultra-clear externally threaded tubes and UV protective amber tubes.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité