Bottles, narrow neck, with standard ground joints, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
211647301 211648606 211649105 211643608 211642406 211644407 211645403 211646305 211641701
SCOT211647301EA 267 EUR InStock
SCOT211647301 SCOT211648606 SCOT211649105 SCOT211643608 SCOT211642406 SCOT211644407 SCOT211645403 SCOT211646305 SCOT211641701
Bottles, narrow neck, with standard ground joints, DURAN®
Flacons Flacons en verre
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear or brown, with standard ground joint, without stopper.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Brown tinted to protect light-sensitive substances.
With printed retrace code (batch identification).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité