4-Bromoveratrole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3,4-dimethoxybenzene, 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
107540250 107541000 107540050
ACRO107540250EA 63.5 EUR InStock
ACRO107540250 ACRO107541000 ACRO107540050
4-Bromoveratrole 97%
4-Bromoveratrole
Formule: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Densité: 1.5 g/cm³
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008381
Numéro CAS: 2859-78-1
EINECS: 220-677-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5705 to 1.5755 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité