Flacons de diagnostic, col étroit, ronds, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
362008-9125 362008-9025 362008-9050
NALG362008-9125EA 1770 EUR InStock
NALG362008-9125 NALG362008-9025 NALG362008-9050
Flacons de diagnostic, col étroit, ronds, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
Opaque bottles without closure, used to store samples and ship small volumes of valuable reagents and light sensitive diagnostic samples.
  • Nonsterile
  • Durable, uniform walls are resistant to splitting or puncturing
  • Leakproof when assembled with Nalgene closure
Certifications: Compliance with ISO 13485:2003 and 21CFR177.1520, USP Class VI.
Informations de commande: Coloured closures are ordered seperately.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité