4-Bromoveratrole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-3,4-dimethoxybenzene, 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
A11133.14 A11133.22
A11133.14EA 64.5 EUR InStock
A11133.14 A11133.22
4-Bromoveratrole ≥97%
4-Bromoveratrole
Purity: 97%
CAS No.: 2859-78-1
Molecular Formula: C8H9BrO2
Formula Weight: 217.06
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5730
Boiling Point: 255-256°
Beilstein Reference: 2046884
MDL No.: MFCD00008381
Formule: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Point d'ébullition: 255…256 °C
Densité: 1.510
Point d'éclair: 109 °C (228 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008381
Numéro CAS: 2859-78-1
EINECS: 220-677-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité