Bonbonnes carrées, col étroit, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
247015409 247016302
SCOT247015409EA 62.9 EUR InStock
SCOT247015409 SCOT247016302
Bonbonnes carrées, col étroit, DURAN®
Flacons Flacons à décanter
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High thermal resistance, autoclavable
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Bottles, narrow mouth, ungrounded neck, with bottom tubulature.
With printed retrace code (batch identification).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité