Bonbonnes carrées à col étroit, avec robinet, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
247035402 247036304 247037309 247038605
SCOT247035402EA 214 EUR InStock
SCOT247035402 SCOT247036304 SCOT247037309 215-1008
Bonbonnes carrées à col étroit, avec robinet, DURAN®
Flacons Flacons à décanter
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High thermal resistance, autoclavable
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Neck with DIN thread GL 45, tubulator with GL 32. Complete with screw connection cap, silicone seal and also stopcock with PTFE spindle. Dosing of liquids is possible via stopcock.
With printed retrace code (batch identification).
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité