Flacons de diagnostic à col étroit, ronds, avec bouchon à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
322006-9025 322006-9050 322006-9125
NALG322006-9025EA 2160 EUR InStock
NALG322006-9025 NALG322006-9050 NALG322006-9125
Flacons de diagnostic à col étroit, ronds, avec bouchon à vis, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
Bottles with polypropylene closure used for safely storage and ship small volume samples and valuable reagents.
  • Nonsterile
  • Made up of natural translucent PPCO
  • Leakproof
Thermo Scientific™ Nalgene™ Natural PPCO diagnostic bottles with closures are used in test kits and many small-volume applications. These autoclavable and durable polypropylene copolymer bottles are tray packed with closure for easy handling and feature uniform walls resistant to splitting or puncturing.
Certifications: Compliance with ISO 13485:2003 and 21CFR177.1520, USP class VI.
Conditionnement: Bottles are packed in shrink-wrapped trays. Closures are packed in a separate polybag within the same carton.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité