2-Bromo-1,3,5-triméthoxybenzène
008951-1G 008951-5G 008951-25G
FLUO008951-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008951-1G FLUO008951-5G FLUO008951-25G
2-Bromo-1,3,5-triméthoxybenzène
2-Bromo-1,3,5-triméthoxybenzène
Formule: C₉H₁₁BrO₃
Numéro MDL: MFCD00040757
Numéro CAS: 1131-40-4
EINECS: 214-464-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité