2,6-Dibromophénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12241200EA 80 EUR InStock
EHERC12241200
2,6-Dibromophénol
2,6-Dibromophénol
Formule: C₆H₄Br₂O
MW: 251,91 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 55…56 °C
Numéro MDL: MFCD00002152
Numéro CAS: 608-33-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité