2,4-Dibromophénol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
406510050 406511000
ACRO406510050EA 22.3 EUR InStock
ACRO406510050 ACRO406511000
2,4-Dibromophénol 99%
2,4-Dibromophénol
Formule: C₆H₄Br₂O
MW: 251,91 g/mol
Point d'ébullition: 154 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 36…39 °C
Densité: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00002149
Numéro CAS: 615-58-7
EINECS: 210-436-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 39 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité