Diagnostics bottles, narrow neck, round, without screw caps Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
362006-9050 362006-9025 362006-9125
NALG362006-9050EA 1246 EUR InStock
NALG362006-9050 NALG362006-9025 NALG362006-9125
Diagnostics bottles, narrow neck, round, without screw caps Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
Bottles without closure use in sample storage and the shipping of small volume, valuable reagents.
  • Nonsterile
  • Natural translucent PPCO provides excellent chemical resistance
  • Durable and feature uniform walls resistant to splitting or puncturing
  • Leakproof when assembled with closure
Certifications: Compliance with ISO 13485:2003 and 21CFR177.1520, USP Class VI.
Informations de commande: Coloured closures are ordered seperately.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité